Kluczowe dokumenty
GE29321906
Superdex® 200 Increase HiScale®
column thread × L (26/40) (40 cm), Cytiva 29321906
Synonim(y):
Superdex 200 Column, Superdex 200 Increase Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
Właściwości
Sample volume up to 8.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29321906
Parametry
2 Mpa max. pressure
objętość wypełnienia &razy; śr. &razy; dł.
(212 mL) (26 mm) (400 mm)
Gwint kolumny × dł.
(26/40) (40 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiScale columns, packed with new-generation SEC resins, provide the highest resolution among preparative SEC columns from Cytiva.
If you like our new-generation Superdex Increase and Superose Increase size exclusion chromatography (SEC) columns, but need to purify larger volumes of up to 8.5 mL, we can pack the resin for you in HiScale columns.
HiScale columns are packed on demand for you with Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase, and Superose 6 Increase SEC (gel filtration) resins. The columns are available in two sizes: 16 × 400 mm and 26 × 400 mm. These two column sizes enable purification of sample volumes up to 3.2 and 8.5 mL, respectively.
Cechy i korzyści
  • High-resolution SEC columns—small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein.
  • HiScale columns packed with SEC resins on demand, please request a quote.
Informacje prawne
HiScale is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)