GE17-0043-01
Sephadex® G-50
Medium, Cytiva, pack of 100 g
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Parametry
<Darcy´s Law flow rate
pęcznienie
1 g swells to 9-11 mL
wielkość cząstki
100-300 μm (wet)
50-150 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-10
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Suitable for purification of DNA from small molecules by gel filtration
- Larger bead size for large scale group separations where high flow rates and Low operating pressures are required.
- Classic gel filtration medium.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)