Kluczowe dokumenty
GE17-0573-02
Sephadex® G-50
Cytiva, pkg of (pack of 100 g)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.52
opis
DNA grade
producent / nazwa handlowa
Cytiva
opakowanie
pkg of (pack of 100 g)
wielkość cząstki
50-150 μm (dry)
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sephadex G-50 klasy F to żywica do chromatografii wykluczania wielkości przeznaczona do odsalania i wymiany buforowej oraz do oczyszczania DNA i oligonukleotydów o długości większej niż 20 zasad przy użyciu kolumn wirujących.
Sephadex G-50 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. Sephadex G-50 jest dobrze znaną żywicą do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforowej biomolekuł o masie cząsteczkowej > 30 000, a dzięki protokołowi wirowania może być stosowany do oczyszczania DNA i oligocząsteczek o długości większej niż 20 zasad.
Cechy i korzyści
  • Do oczyszczania DNA z małych cząsteczek metodą wykluczania wielkości.
  • Przetestowany w celu zapewnienia powtarzalnie wysokiego odzysku DNA.
  • Odmiana811 G-50 DNA Grade jest stosowana w kolumnach 7708 Autoseq G-50, 7718 G-50 Micro Columns, 7712 G-50 Columns i NICK Columns.
  • Odpowiedni dla badaczy, którzy wolą przygotowywać własne kolumny do oczyszczania kwasów nukleinowych.
  • Doskonałe do szybkiego oczyszczania nowo zsyntetyzowanych oligonukleotydów > 10 merów, w tym sond oligonukleotydowych, w 100 do 150 µL roztworu deprotekcyjnego przy użyciu chromatografii kolumnowej.
  • Przydatny do odsalania lub wymiany buforu DNA i usuwania niewłączonych radionukleotydów z oligonukleotydów znakowanych końcowo (o długości co najmniej 10 zasad) w objętości od 10 do 100 µL.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
AutoSeq is a trademark of Cytiva
MicroSpin is a trademark of Cytiva
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)