GE17-0043-02
Sephadex® G-50
Medium, Cytiva, pack of 500 g
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva
pęcznienie
1 g swells to 9-11 mL
wielkość cząstki
100-300 μm (wet)
50-150 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-10
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sephadex® is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex® differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex® G-50 is one of five different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-75 for larger molecules. Sephadex® G-50 is available in 4 different particle sizes (Course, Medium, Fine & Superfine) and Superfine has the smallest bead size for higher efficiency with shorter diffusion distances. Cource and Medium are are preferred for large scale group separations where high flow rates and low operating pressures are required.
Cechy i korzyści
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Suitable for purification of DNA from small molecules by gel filtration
- Larger bead size for large scale group separations where high flow rates and low operating pressures are required.
- Classic gel filtration medium.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.