Kluczowe dokumenty
GE17-0050-01
Sephadex® G-75
Cytiva 17-0050-01, pack of 100 g
Synonim(y):
Sito molekularne
About This Item
Kod UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.56
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0050-01
Parametry
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
flow rate
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
90-280 μm (wet)
Zakres roboczy
2-10
Opis ogólny
811 G-75 to dobrze znane medium do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforowej dużych biomolekuł o masie cząsteczkowej >80 000.
811 to medium do filtracji żelowej przygotowane przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy 811 różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. 811 G-10 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-50 jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine), a Superfine ma najmniejszy rozmiar kulek, co zapewnia wyższą wydajność przy krótszych odległościach dyfuzji. Cource i Medium są preferowane do separacji grup na dużą skalę, gdzie wymagane są wysokie prędkości przepływu i niskie ciśnienia robocze.
Cechy i korzyści
  • Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
  • Odpowiedni do wymiany buforu i oczyszczania dużych biomolekuł o masie cząsteczkowej >80 000.
  • Najwyższa granica wykluczenia, 80 000, w zakresie 811 G
  • Klasyczne medium do filtracji żelowej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.