Kluczowe dokumenty
GE17-0572-02
Sephadex® G-25 DNA GR
Cytiva 17-0572-02, pack of 100 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.52
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0572-02
warunki przechowywania
(.01 M NaOH)
wielkość cząstki
20-80 μm (dry)
Zakres roboczy
2-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
illustra Sephadex® G-25 DNA grade SF.
Cechy i korzyści
  • For purification of DNA ( 10 bases in length) from small molecules by gel filtration.
  • Tested to ensure reproducibly high recovery of DNA.
  • Used in MicroSpin G-25 Columns and NAP Columns.
  • Enables self preparation of columns for nucleic acid purification.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MicroSpin is a trademark of Cytiva
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)