Kluczowe dokumenty
GE28-9180-08
PD Miditrap G-25
Cytiva 28-9180-08
Synonim(y):
G-25 Miditrap, Miditrap G-25, PD G-25 Miditrap
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.56
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 50 ea (columns)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-08
warunki przechowywania
dry media
wymiary złoża
13 mm × 26 mm
objętość złoża
3.5 mL
kolumna śr. wewn.
13 mm
macierz
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
working range
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
PD MidiTrap G-25 is a convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel. Can be used in a centrifugation or gravity protocol.
PD MidiTrap G-25 is designed for convenient desalting and buffer exchange of biological samples and volumes up to 1.0 mL can be handled. Two alternative application protocols are available, gravity or centrifugation. By using the gravity protocol, a simple cleanup of the sample is done with one or several columns in parallel without any need for a purification system. With the centrifugation protocol, the samples are run in parallel in a standard centrifuge with minimal dilution of the eluted sample. Four adapters are included in each product pack to enable easy centrifugation.
Zastosowanie
Protein sample preparation. Desalting/Buffer Exchange/Cleanup.
Cechy i korzyści
  • Reliable and reproducible cleanup of proteins and other large biomolecules (>5000 Mr).
  • Range of applications such as desalting, buffer exchange, and removal of low-molecular weight compounds.
  • High desalting capacity.
  • Flexible protocols with ability to use gravity flow or centrifugation.
  • Sample preparation in the range of 0.5 to 1.0 mL for gravity and 0.75 to 1.0 mL with centrifugation.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (0.15% Kathon CG/ICP Biocide)
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.