Kluczowe dokumenty
H5288
Millipore
HIS-Select® Wash Buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.56
Poziom jakości
Zastosowanie
HIS-Select® Wash Buffer may be used in the resuspension of cell pellets for lysate preparation for histidine affinity purification.
Postać fizyczna
Contains 10 mM imidazole, 0.3 M sodium chloride, 50 mM sodium phosphate, pH 8.0.
Informacje prawne
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James P Coleman et al.
Journal of bacteriology, 190(4), 1247-1255 (2007-12-18)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen which relies on several intercellular signaling systems for optimum population density-dependent regulation of virulence genes. The Pseudomonas quinolone signal (PQS) is a 3-hydroxy-4-quinolone with a 2-alkyl substitution which is synthesized by the condensation
Pär Comstedt et al.
PloS one, 9(11), e113294-e113294 (2014-11-20)
There is currently no Lyme borreliosis vaccine available for humans, although it has been shown that the disease can be prevented by immunization with an OspA-based vaccine (LYMErix). Outer surface protein A (OspA) is one of the dominant antigens expressed