Kluczowe dokumenty
EP5702737003
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702737003
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Opis ogólny
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)