Kluczowe dokumenty
EP3116000015
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Pipette Holder System
Pipette Carousel 2, for 6 Eppendorf Research™, Eppendorf Research™ plus, Reference™, Reference™ 2 or Biomaster™
Synonim(y):
przechowywanie pipet, uchwyt pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Materiały
plastic
opis
For use with Eppendorf Research™, Eppendorf Research™ plus, Eppendorf Reference™, Eppendorf Reference™ 2, Biomaster™
Właściwości
Holds 6 x pipetors
for 6 Eppendorf Research, Eppendorf Research plus, Reference, Reference 2 or Biomaster
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3116000015
Opis ogólny
System uchwytów na pipety Eppendorf zapewnia bezpieczne i wygodne przechowywanie. Ponieważ wszystkie pipety są ustawione pionowo, ich nosek nie dotyka stołu laboratoryjnego, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zanieczyszczenia krzyżowego. Karuzele zapewniają łatwy dostęp do wybranej pipety i mają solidną konstrukcję o niewielkich rozmiarach. Mogą pomieścić do sześciu przyrządów do przenoszenia cieczy. Stojaki mieszczą jedną pipetę elektroniczną lub multipetę. Karuzele i stojaki są dostępne z funkcją ładowania lub bez niej. Urządzenia do montażu na ścianie mieszczą jedną pipetę ręczną, elektroniczną lub multipetę.
Wszystkie pipety i multipety Eppendorf są zawsze pod ręką. Pipette Carousel 2 do pipet ręcznych i Charger Carousel 2 do urządzeń elektronicznych oferują większą elastyczność i pojemność niż kiedykolwiek wcześniej. Eppendorf Pipette Carousel 2 mieści do sześciu ręcznych, jedno- lub wielokanałowych pipet Eppendorf. Pojedyncze uchwyty na pipety można zamontować na karuzeli w dwóch orientacjach obróconych względem siebie o 180 stopni, aby przechowywać wszystkie obecne i większość poprzednich pipet ręcznych. Obejmuje to pipety Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 i 1182. Charger Carousel 2 oferuje o 50% większą pojemność niż wcześniej i mieści do sześciu elektronicznych pipet Eppendorf Xplorer lub Xplorer plus. W połączeniu z opcjonalnymi ładowarkami karuzela może pomieścić do sześciu pipet Eppendorf Multipette E3/E3x lub Multipette stream/Xstream. Oprócz urządzeń elektronicznych, karuzela ładująca 2 jest również idealna do ręcznych pipet Eppendorf, gdy jest używana z opcjonalnymi uchwytami na pipety
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
Większa pojemność
  • Ładowarka Carousel 2 dla maksymalnie sześciu urządzeń elektronicznych
  • Karuzele obsługują zarówno urządzenia ręczne, jak i elektroniczne
Większa wygoda
  • Wymienne uchwyty na pipety, bez użycia narzędzi
  • Funkcja owijania nieużywanego przewodu zasilającego Większe bezpieczeństwo użytkownika
  • Magnetyczne złącze zasilania dla szybkiego i łatwego podłączenia
  • Duże gumowe nóżki chronią karuzele przed rozlanymi na blacie płynami
Nowy system uchwytów do pipet Eppendorf mieści wszystkie obecne ręczne i elektroniczne pipety Eppendorf (w tym Multipette) oraz większość ich poprzedników
Ładowarka karuzelowa z inteligentną elektroniką ładowania i zwiększoną pojemnością do sześciu instrumentów
Obrotowy uchwyt o całkowicie nowej konstrukcji do wszystkich pipet ręcznych, w tym 3178, 3178 plus, 3179, 3179 2 i 1182
Karuzele i stojaki z wymiennymi uchwytami na pipety i ładowarkami, bez użycia narzędzi
Duże gumowe nóżki chronią karuzele i stojaki przed rozlaniem cieczy na blat stołu
Piktogramy na wszystkich ładowarkach i uchwytach na pipety zapewniają przejrzyste przyporządkowanie w laboratorium
Informacje prawne
Biomaster is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)