Kluczowe dokumenty
EP3116000040
Eppendorf® Pipette Holder System
Charger Stand 2, for 1 Eppendorf Multipette® or Repeater E3/E3x
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
Właściwości
Holds 1 x pipetors
for 1 Eppendorf Multipette® or Repeater E3/E3x
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3116000040 (Global)
Opis ogólny
System uchwytów na pipety Eppendorf zapewnia bezpieczne i wygodne przechowywanie. Ponieważ wszystkie pipety są ustawione pionowo, ich nosek nie dotyka stołu laboratoryjnego, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zanieczyszczenia krzyżowego. Karuzele zapewniają łatwy dostęp do wybranej pipety i mają solidną konstrukcję o niewielkich rozmiarach. Mogą pomieścić do sześciu przyrządów do przenoszenia cieczy. Stojaki mieszczą jedną pipetę elektroniczną lub multipetę. Karuzele i stojaki są dostępne z funkcją ładowania lub bez niej. Urządzenia do montażu na ścianie mieszczą jedną pipetę ręczną, elektroniczną lub multipetę.
Trzymaj wszystkie pipety Eppendorf w zasięgu ręki i oszczędzaj cenne miejsce na stole. Nowy system uchwytów do pipet Eppendorf zapewnia wysoce elastyczne karuzele, stojaki i urządzenia do montażu na ścianie dla wszystkich obecnych instrumentów do obsługi cieczy Eppendorf i większości ich poprzedników.
Cechy i korzyści
Nowy system uchwytów do pipet Eppendorf mieści wszystkie obecne ręczne i elektroniczne pipety Eppendorf (w tym Multipette) oraz większość ich poprzedników
Ładowarka karuzelowa z inteligentną elektroniką ładowania i zwiększoną pojemnością do sześciu instrumentów
Obrotowy uchwyt o całkowicie nowej konstrukcji do wszystkich pipet ręcznych, w tym 3178, 3178 plus, 3179, 3179 2 i 1182
Karuzele i stojaki z wymiennymi uchwytami na pipety i ładowarkami, bez użycia narzędzi
Duże gumowe nóżki chronią karuzele i stojaki przed rozlaniem cieczy na blat stołu
Piktogramy na wszystkich ładowarkach i uchwytach na pipety zapewniają przejrzyste przyporządkowanie w laboratorium
Informacje prawne
Biomaster is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Repeater is a trademark of Brinkmann Instruments, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)