Kluczowe dokumenty
EP5702764000
Łyżki do rotora Eppendorf A-4-38
to hold, 16 x 125mm round bottom tubes
Synonim(y):
Okrągłe łyżki do rotatora A-4-38
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Właściwości
to hold 16 x 125mm round bottom tubes
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702764000
Opis ogólny
Łyżki wirówkowe do przechowywania probówek okrągłodennych 16 x 125 mm. Kompatybilne z rotorem Eppendorf A-4-38.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)