CLS9944720
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 24 mL
Synonim(y):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 250
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 99447-20
śr. zewn. × wys.
20 mm × 125 mm
pojemność
24 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 18-415
przydatność
suitable for (culture)