Kluczowe dokumenty
CLS9944720X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 30 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 250
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 99447-20X
śr. zewn. × wys.
20 mm × 150 mm
pojemność
30 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 18-415
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Culture tubes tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
C1048
Culture tubes