Key Documents
CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
Synonim(y):
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1000
pack of 250
producent / nazwa handlowa
Corning 99447-16X
śr. zewn. × dł.
16 mm × 150 mm
pojemność
19.0 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 15-415
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)