Z740540
KDS Legato™ 270 series syringe pump, push/pull
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788270
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
pojemność
0.0005-140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb)
Opis ogólny
Obsługuje również tylko infuzję, tylko wycofanie, infuzję/wycofanie/infuzję i tryb ciągły. szybkości przepływu zdefiniowane przez użytkownika z możliwością wyboru objętości docelowych.
Cechy:
- Mieści cztery strzykawki od 0,5 μL do 140 ml
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Zegar czasu rzeczywistego
- Niezrównana łatwość obsługi
- Funkcja blokady panelu dotykowego
- Podświetlenie LED na panelu przednim
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 75 funtów
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB
- Interfejs I/O i TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
Cechy i korzyści
- Mieści cztery strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 140 ml
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Zegar czasu rzeczywistego
- Niezrównana łatwość obsługi
- Funkcja blokady panelu dotykowego
- Podświetlenie LED na panelu przednim
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 75 funtów
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB
- Interfejs I/O i TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740540-1EA | 4061834674061 |