Kluczowe dokumenty
Z401366
KDS single-syringe pump, series 100
AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
1 channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 789100-220V
dł. × szer. × wys.
9 in. × 6 in. × 5 in.
pojemność
0.01-60 mL
masa
4 1/2 lb
przydatność
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Opis ogólny
Easy setup:
1. Select syringe size
2. Enter volume to be dispensed
3. Enter flow rate, then press start button
Cechy i korzyści
- Mieści strzykawkę o dowolnym rozmiarze, od 10 μL do 60 ml
- Automatyczna kontrola objętości i wyłączanie
- Ostatnie ustawienia przechowywane w pamięci
- Ciągłe wyświetlanie objętości dozowania
- Prosta konfiguracja za pomocą menu: średnica strzykawki (wybrana z wyświetlanej tabeli), objętość dozowania i szybkość dozowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z401366-1EA | 4061833297452 |