Z740523
KDS Legato™ 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
10 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788100
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.5-60 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieści jedną strzykawkę o pojemności od 0,5 μL do 60 ml
- Wykrywanie przeciągnięcia
- Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
- Niezrównana łatwość obsługi
- Wyświetlacz dotykowy chroniony hasłem
- Kontrolka LED pracy na przednim panelu
- W pełni metalowa obudowa
- Wbudowany stolik na strzykawki
- Siła liniowa do 30 funtów/13 kg
- Zaawansowane techniki mikrokrokowe
- Wbudowany interfejs RS485
- Port USB I/O i interfejs TTL
- Tryb pracy ciągłej
- Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740523-1EA | 4061833584118 |