Z740538
KDS Legato™ 210 series syringe pump, infuse/withdraw
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788210
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
pojemność
0.0005-140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Holds one or two syringes from 0.5 μL 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clock
- Unparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)