Z569666
KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
microliter
Synonim(y):
stojak na strzykawki do pomp infuzyjnych, stojak na strzykawki z pompką dozującą
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 78-8302
Opis ogólny
Mieści do 4 strzykawek o pojemności od 0,5 μL do 10 ml. Współpracuje z Legato 200, 210 i 210P.
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569666-1EA | 4061826710807 |