Z764124
Oprogramowanie pompy strzykawkowej KDS Adagio
Works for all KDS Legato pumps
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788000
Opis ogólny
Cechy:
Narzędzie do ręcznego sterowania pompą umożliwia łatwe bezpośrednie sterowanie pompą, a polecenia pompy można wprowadzać bezpośrednio do dziennika.
Jednocześnie można otworzyć wiele programów. Postęp programów jest śledzony i może być przechowywany w pliku w celu późniejszego dostępu.
- Niski koszt, prosta instalacja
- Wykres ewolucji przepływu
- Import i eksport programów
- Szybkie i łatwe ręczne sterowanie pompą
- Monitorowanie jednej lub więcej pomp
- Rejestrowanie danych programu
Narzędzie do ręcznego sterowania pompą umożliwia łatwe bezpośrednie sterowanie pompą, a polecenia pompy można wprowadzać bezpośrednio do dziennika.
Jednocześnie można otworzyć wiele programów. Postęp programów jest śledzony i może być przechowywany w pliku w celu późniejszego dostępu.
Wymagania systemowe
Wymagania systemowe:
- Procesor Pentium 1 GHz lub szybszy
- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)
- Windows 7 lub Windows 10
- Wolne porty RS232 lub USB 2.0 (w zależności od ilości, modelu i łączności sterowanych pomp).
- Pompy połączone łańcuchowo wymagają jednego portu.
- Bezpośrednie połączenie komputera z pompą wymaga jednego wolnego portu na pompę.
- Microsoft Excel 97 lub nowszy
- USB musi pozostać podłączone do komputera, aby oprogramowanie działało prawidłowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)