Kluczowe dokumenty
Z740532
KDS Legato 110, single syringe infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788110
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.0005-60 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Opis ogólny
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Cechy i korzyści
  • Mieści jedną strzykawkę o pojemności od 0,5 μL do 60 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 30 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB I/O i interfejs TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
  • Programowalny
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)