Kluczowe dokumenty
Z740534
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788130
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
pojemność
0.0005-1 mL
masa
1.96 kg (4.32 lb)
Opis ogólny
Pojedyncza strzykawka do infuzji/wycofania z opcją 2 programów. 50 kroków każdy. Mieści jedną strzykawkę o pojemności od 0,5 μL do 1000 μL. Definiowane przez użytkownika szybkości przepływu z możliwością wyboru objętości docelowej lub wartości czasu w celu kontrolowania całkowitej objętości infuzji.
Cechy:
  • Mieści jedną strzykawkę od 0,5 μL do 1000 μL
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 11 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)