Z740528
KDS Legato™ 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonim(y):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788130
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
pojemność
0.0005-1 mL
masa
1.96 kg (4.32 lb)
Opis ogólny
Features:
- Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 11 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)