Key Documents
Z569658
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
small
Synonim(y):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 78-8300
Opis ogólny
Accommodates up to 6 x 30 to 60 mL syringes or up to ten 0.5 μL to 20 mL. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)