Kluczowe dokumenty
CLS9944816
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 17.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom tube
rozmiar gwintu
15-415
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
without cap
opakowanie
case of 1000
pack of 250
producent / nazwa handlowa
Corning 99448-16
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
pojemność
17.0 mL
śr. zewn. szyjki
15 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Te jednorazowe probówki hodowlane Pyrex mają płaskie dno i są dostarczane bez miejsca do znakowania. Probówki są wykonane ze szkła borokrzemowego i sprzedawane bez zakrętek.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)