Kluczowe dokumenty
DWK90K16100F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (100 mm), non-sterile
Synonim(y):
90K16100F
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
producent / nazwa handlowa
Kimble® 90K16100F
probówka śr. × dł.
(16 mm) (100 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
- Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
- Tacki modułowe są pakowane w folię termokurczliwą.
- Dostarczane bez zakrętek
- Brak miejsca do znakowania
- Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)