Kluczowe dokumenty
DWK90P20125F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (20 mm) (125 mm), non-sterile
Synonim(y):
90P20125F
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
producent / nazwa handlowa
Kimble® 90P20125F
probówka śr. × dł.
(20 mm) (125 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)