Key Documents
Z740998
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 5 mL, O.D. × L 12 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
12 mm × 75 mm
pojemność
5 mL
probówka śr.
12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)