CLS9944819
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 29.5 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom tube
rozmiar gwintu
18-415
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
without cap
opakowanie
pack of 250
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 99448-19
śr. zewn. × dł.
19.5 mm × 145 mm
pojemność
29.5 mL
śr. zewn. szyjki
18 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)