CLS9944816X
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 11.5 mL
Synonim(y):
Corning® 99448
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 1000 tubes
pack of 250 tubes
producent / nazwa handlowa
Corning 99448-16X
pojemność
11.5 mL
śr. zewn. szyjki
15 mm
probówka śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
dopasowywanie
15-415 thread
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS9944816X-1000EA | 4061831691610 |