Merck
DWK73760-16125
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (125 mm), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73760-16125
probówka śr. × dł.
(16 mm) (125 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Jednorazowe probówki hodowlane z gwintem
  • Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
  • Tacki modułowe są pakowane w folię termokurczliwą.
  • Dostarczane bez zakrętek
  • Brak miejsca do znakowania
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)