Merck
DWK73770-20125
Kimble® Disposable Screw Thread Culture Tube, 25Ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.17
Właściwości
Screw Thread Culture Tube
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73770-20125
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
Zastosowanie
Bakteriologia, RIA, koagulacja i inne procedury laboratoryjne
Cechy i korzyści
  • Elementy z serii 73760 i 90 zakończone literą "F" mają płaskie dno, co zwiększa ich stabilność.
  • Produkty z serii 73770 są produkowane z okrągłym dnem.
  • Tacki modułowe są pakowane w folię termokurczliwą
  • Dostarczane bez zaślepek
  • Brak miejsca do znakowania
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)