Kluczowe dokumenty
DWK73500-16125
KIMBLE® disposable rimless culture tube
round bottom borosilicate glass, tube diam. (16 mm) (125 mm), non-sterile
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom borosilicate glass
straight neck
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
: no
opakowanie
case of 1000 ea shrink-wrapped trays
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73500-16125
Długość
(125 mm)
pojemność
(16 mL)
Średnica
(16 mm)
probówka śr.
(16 mm) (125 mm)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
- Te najwyższej jakości rurki charakteryzują się wytrzymałym, jednolitym dnem i stałą długością.
- Szkło borokrzemianowe o rozszerzalności 51 zapewnia doskonałą odporność chemiczną na ługowanie sodem, czynnik często występujący w produktach ze szkła sodowo-wapniowego
- Rurki są zapakowane w wygodne tacki ułatwiające korzystanie z nich na blatach i w szufladach.
- Tacki są owinięte folią termokurczliwą, a rurki pozostają w stałym położeniu, co chroni je przed pęknięciem i zanieczyszczeniem podczas transportu.
- Brak miejsc do znakowania
- Zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją ASTM E890
- Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)