Merck
DWK73790-5
KIMBLE® centrifuge tube
with plain rim finish, conical bottom clear glass, capacity (5 mL), without cap, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 125 ea shrink wrapped in modular tray
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73790-5
pojemność
(5 mL)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
Jednorazowe probówki wirówkowe z gwintem
  • Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
  • Dostarczane bez zakrętek
  • Bez oznaczeń
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP typ I i ASTM E438, typ I, klasa B.
Zwykła, jednorazowa probówka wirówkowa może wytrzymać wirowanie do 2980 RCF. Zamknięcia nie są dostarczane
  • Stożkowe dno
  • Probówki w rozmiarach 5, 10 i 15 mają wykończoną górną część umożliwiającą stosowanie zamknięcia zatrzaskowego (nie jest dostarczane).
  • Rozmiar 50 ml ma obrobioną górną część
  • Opakowanie termokurczliwe w modułowych tackach zapewnia czystość i bezpieczeństwo podczas przenoszenia.
  • Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymaganiami USP Typ 1 i ASTM E438, Typ 1, Klasa B.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)