Key Documents
EP5702719005
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702719005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG