Kluczowe dokumenty
EP5702724009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 9 - 15 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702724009
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Opis ogólny
Adapter do użytku z okrągłym wiadrem Eppendorf 85/100 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)