BR13938
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 50 mL, SILBERBRAND, amber AR-Glass
Synonim(y):
Accessories, Burettes, Compact Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
amber AR-Glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 13938
Długość
610 mm
rozmiar
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapasowe probówki 1191 do biuret kompaktowych są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego szkła Boro 3.3, zapewniającego zarówno trwałość, jak i widoczność w celu dokładnego pomiaru cieczy. Te zapasowe rurki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o kompatybilności z kompaktowymi biuretami BLAU1191 i SILBERBRAND, co czyni je niezawodnym wyborem do konserwacji systemów obsługi cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13938-1EA | 4061831864076 |