BR13918
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13918
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Długość
800 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
1185 Schellbach Stripe - oznaczenia pierścieniowe na głównych podziałkach. Odczyt w punkcie styku dwóch końcówek. Klasa AS
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)