Merck
BR13916
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13916
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Długość
800 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG