Kluczowe dokumenty
Z610178
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
soda-lime glass
Właściwości
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Hirschmann
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
360 mm
pojemność
10 mL , 0.05 mL accuracy
kolor
blue graduations
Opis ogólny
Conformity certified with dated batch idenification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories. Main point ring graduation, zero at the top, graduated to the tip.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z610178-12EA