Z325880
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
capacity 0.5 mL , with 0.01 subdivisions
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.01 mL
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 28405
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
pojemność
0.5 mL , with 0.01 subdivisions
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 1185 Pipety z podziałką 0,5 ml ETERNA umożliwiają łatwe i dokładne odmierzanie objętości cieczy.
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów, które spełniają rygorystyczne wymagania laboratoryjne.
- Zoptymalizowana geometria przepływu w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy.
- Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
- Kalibracja do dostawy z 5-sekundowym czasem oczekiwania.
- Skrócony czas oczekiwania i uproszczona obsługa.
- Ustawienie menisku tylko raz przy częściowej objętości.
- Bursztynowe, wyraźne napisy na pipetach zawierają certyfikat zgodności, pojemność nominalną, limit błędu, temperaturę odniesienia, kalibrację ′Ex′, numer partii/seryjny i oznaczenia objętości.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.