Pipety laboratoryjne
Pipety laboratoryjne, znane również po prostu jako pipety, są niezbędnymi narzędziami używanymi w warunkach laboratoryjnych do precyzyjnego pomiaru i przenoszenia cieczy. Są to wyskalowane szklane lub plastikowe rurki używane do przygotowywania próbek, serologii, hodowli komórek, kalibracji i chemii. Polegają one na użyciu dozownika pipety, takiego jak żarówka lub kontroler pipety, w celu pobrania cieczy do pomiaru i dozowania. Pipety szklane mogą być wielokrotnego użytku, zapewniają wysoką dokładność pomiaru i są kompatybilne z trudniejszymi rozpuszczalnikami. Pipety plastikowe pozwalają uniknąć problemu pękania szkła i są dostępne w wersji polistyrenowej (łączącej wysoką dokładność pomiaru z wygodą plastiku), a także polietylenowej i polipropylenowej zapewniającej większą odporność chemiczną.
Czytaj więcej
Pipety Pasteura
Pipety Pasteura, znane również jako pipety transferowe, pastety lub zakraplacze, są powszechnie używane do przenoszenia małych objętości cieczy, zwykle mniejszych niż 10 ml. Pipety Pasteura mogą być wykonane ze szkła wymagającego oddzielnej bańki lub gumowego smoczka do napełniania i dozowania cieczy lub z polipropylenu ze zintegrowaną bańką. Dostępne są bez podziałki lub z podziałką do pomiaru cieczy. Są również idealne do ogólnych zadań laboratoryjnych, takich jak dodawanie odczynników lub rozcieńczanie.
Plastikowe pipety Pasteura są powszechnie stosowane w biologii do mediów wodnych; nie radzą sobie jednak z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak heksan lub aceton. Rozpuszczalniki te rozpuszczają plastik, dlatego w zastosowaniach wymagających rozpuszczalników należy używać szklanych pipet Pasteura. Są one trudne w czyszczeniu, więc po każdym użyciu są zwykle usuwane jako odpady stanowiące zagrożenie biologiczne.
Pipety serologiczne
Pipety serologiczne są powszechnie używane do odmierzania i dozowania mililitrowych ilości cieczy. Są one dostępne w wersjach sterylnych do aseptycznych procedur hodowli komórek lub niesterylnych do ogólnego dozowania laboratoryjnego.
Dostępne są opcje z zatyczką bawełnianą, aby zapobiec przepełnieniu i zabezpieczyć przed potencjalnym zanieczyszczeniem cząstkami unoszącymi się w powietrzu lub mikroorganizmami. Do pipetowania lepkich cieczy i zawiesin dostępne są pipety z dużymi końcówkami. Te pipety mają szersze końcówki, co pozwala na płynniejsze pipetowanie i zmniejsza ryzyko zatorów lub nierównomiernego przepływu cieczy. Pipety serologiczne z dużymi końcówkami są szczególnie przydatne podczas pracy z lepkimi cieczami, takimi jak oleje, żele lub roztwory o dużej gęstości, zapewniając wydajne i niezawodne przenoszenie.
Pipety zasysające
Pipety zasysające, znane również jako pipety ssące, są używane do usuwania lub zasysania cieczy z naczyń bez mierzenia objętości. Pipety te są zaprojektowane ze stożkową lub stożkową końcówką, która umożliwia kontrolowane zasysanie i dozowanie cieczy, i są zwykle używane w połączeniu z kontrolerem pipety.
Pipety zasysające są powszechnie używane do różnych zastosowań, w tym do usuwania nadmiaru cieczy, takich jak supernatanty lub roztwory odpadowe, z próbek lub pojemników. Są one szczególnie przydatne w procedurach takich jak hodowla komórkowa, gdzie konieczne jest precyzyjne usuwanie pożywek lub odczynników.
Zazwyczaj są one niesklasyfikowane, dostosowane tylko do pojemności, dostępne z wtyczką lub bez, sterylne lub niesterylne i wykonane z tworzywa sztucznego lub szkła.
Pipety wolumetryczne
Pipety wolumetryczne, znane również jako pipety bańkowe, są skalibrowane do odmierzania stałej ilości cieczy z dużą dokładnością. Pipeta ma szerszy zbiornik między dwiema wydłużonymi sekcjami i pojedynczą podziałkę do rysowania dokładnej objętości. Kalibracja może być ustawiona jako "To Contain" do usuwania cieczy lub "To Deliver" do dozowania cieczy. Są one powszechnie stosowane w chemii analitycznej do sporządzania roztworów laboratoryjnych z bazy, a także do przygotowywania roztworów do miareczkowania.
Pipety wolumetryczne są dostępne w różnych pojemnościach, od mikrolitrów do mililitrów, aby spełnić różne wymagania dotyczące objętości. Są one często wykonane z wysokiej jakości szkła, aby zachować odporność chemiczną i dokładność.
Pipety Eppendorf
Eppendorf jest zaufanym dostawcą wysokiej jakości instrumentów laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do badań naukowych i testów klinicznych od 1945 roku. Dzięki zaangażowaniu w badania, rozwój i rygorystyczną kontrolę jakości, sterylne pipety serologiczne Eppendorf konsekwentnie zapewniają dokładne i precyzyjne wyniki.
Pipety Corning®
Pipety Corning to niezawodne i precyzyjne narzędzia laboratoryjne zaprojektowane do dokładnego i wydajnego przenoszenia cieczy. Są one dostępne w różnych typach, w tym pipety serologiczne, mikropipety i pipety wolumetryczne o różnych pojemnościach dostosowanych do różnych zastosowań.