Z326038
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 1 mL, blue graduations
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
Właściwości
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.01 mL
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27306
zakres pomiaru
accuracy: 0.01 mL
pojemność
1 mL
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.