Kluczowe dokumenty
BR27115
BRAND® graduated pipette serological
25 mL with 0.1 mL graduations, tip diam. 3 mm
Synonim(y):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Serological
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glass
Właściwości
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 27115
pojemność
25 mL
śr. końcówki
3 mm
Opis ogólny
AR-GLAS®. Skalibrowany do dostarczania (TM,Ex). Podziałki i napisy w kolorze bursztynowym ETERNA. Krótka podziałka.
Cechy i korzyści
  • Pipeta serologiczna z podziałką1191 zapewnia precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością.
  • 2724 spełnia rygorystyczne wymagania laboratoryjne dotyczące odporności chemicznej i fizycznej.
  • Bursztynowy barwnik dyfuzyjny jest stosowany do instrumentów wolumetrycznych SILBERBRAND ETERNA, które są narażone na szczególnie agresywne warunki czyszczenia.
  • Barwnik dyfunduje do powierzchni szkła i może być usunięty tylko przez ścieranie.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)