BR27112
BRAND® graduated pipette serological
5 mL with 0.1 mL graduations, tip diam. 3 mm
Synonim(y):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Serological
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 27112
pojemność
5.0 mL
śr. końcówki
3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pipeta serologiczna z podziałką1191 zapewnia precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością.
- 2724 spełnia rygorystyczne wymagania laboratoryjne dotyczące odporności chemicznej i fizycznej.
- Bursztynowy barwnik dyfuzyjny jest stosowany do instrumentów wolumetrycznych SILBERBRAND ETERNA, które są narażone na szczególnie agresywne warunki czyszczenia.
- Barwnik dyfunduje do powierzchni szkła i może być usunięty tylko przez ścieranie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR27112-12EA | 4061831864946 |