Kluczowe dokumenty
Z325937
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver
type 3, (zero on top), capacity 10 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.1 mL
with large suction tube suitable for cotton plugs
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 28413
zakres pomiaru
accuracy: 0.1 mL
pojemność
10 mL , with 0.1 subdivisions
Opis ogólny
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Typ 3 (zero na górze). Kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex). Czas oczekiwania 5 s. Wszystkie pipety z podziałką 1185 są dostarczane z numerem partii i dołączonym jednym certyfikatem partii na jednostkę opakowania producenta. Na żądanie dostępne są indywidualne certyfikaty kalibracji USP lub DAkkS.
Cechy i korzyści
  • Dokładny wolumetryczny przyrząd pomiarowy do precyzyjnych analiz.
  • 1191 1185 Pipeta z podziałką ETERNA o pojemności 10 ml, typ 3 (zero na górze), wykonana z AR-GLAS®, jest produkowana zgodnie z normą DIN EN ISO 835.
  • Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex).
  • Skrócony czas oczekiwania (5 s) i uproszczona obsługa.
  • Wysoka precyzja objętości.
  • Menisk należy ustawić - tylko raz - bezpośrednio na objętość cząstkową.
  • Zoptymalizowana geometria przepływu w końcówce zapewnia niezawodne dozowanie cieczy z pipet bańkowych i pipet z podziałką.
  • Odporność mechaniczna końcówki i jej polerowane ogniowo krawędzie zapewniają długą żywotność.
Inne uwagi
BR28413 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.