Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
Synonim(y):
247816107
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
309 mm
śr. wewn.
200 mm
Opis ogólny
Flat flange, and cover with knob.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z317438-1EA | 4061832799759 |