Z317489
Duran® vacuum desiccators
I.D. × H 200 mm × 296 mm, flat flange
Synonim(y):
247826108
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn. × wys.
200 mm × 296 mm
Opis ogólny
Eksykator DURAN® to przystosowane do próżni naczynie laboratoryjne ze szlifowaną pokrywą, które służy do przechowywania substancji wrażliwych na wilgoć oraz do suszenia wilgotnych produktów. Oddzielony płytą sitową (wykonaną z metalu lub porcelany), środek suszący jest wprowadzany do dolnej części podstawy eksykatora, który wiąże wilgoć substancji, która ma być suszona, umieszczonej na płycie sitowej. Aby przyspieszyć proces suszenia, w razie potrzeby można podłączyć próżnię, ponieważ ciecz odparowuje szybciej z powodu niższego ciśnienia w eksykatorze. Próżnia jest podawana przez zawór odcinający. Aby ułatwić poluzowanie pokrywy, szlifowanie powierzchni eksykatora musi być dobrze nasmarowane, ponieważ po opróżnieniu pokrywa jest dociskana do dolnej części. Wszystkie eksykatory DURAN® są odporne na próżnię, tzn. mogą być używane do technicznie maksymalnej możliwej próżni.
Zastosowanie
Suszenie wilgotnych próbek i przechowywanie substancji wrażliwych na wilgoć.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)