Kluczowe dokumenty
Z564869
Sigma-Aldrich
Secador® Techni-Dome® 360 glove chamber
unobstructed viewing from any angle
Synonim(y):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F50030-0000
śr. zewn. otworu
6 in.
pojemność
65 L
65000 mL
masa
5 kg
Opis ogólny
Komora rękawicowa 3885 oferuje dużą wewnętrzną przestrzeń roboczą o niewielkich rozmiarach, co pozwala zaoszczędzić miejsce na blacie. Każda komora rękawicowa 3885 360 jest wykonana z przezroczystego poliwęglanu zapewniającego dobrą widoczność pod każdym kątem. Konstrukcja z poliwęglanu zapewnia odporność na szeroką gamę chemikaliów, wysoką odporność na uderzenia i zarysowania, a gładkie, półkuliste wnętrze łatwo się czyści.
Formowane uchwyty i niewielka waga zapewniają przenośność, dzięki czemu urządzenie nadaje się do użytku w terenie. Gdy nie jest już potrzebna, komorę Glove można szybko otworzyć, dwie połówki zagnieździć jedna w drugiej, a całe urządzenie można schować, odzyskując miejsce na stole.
Dwuczęściowa konstrukcja urządzenia pozwala na szybkie przetwarzanie próbek. Aby użyć komory Glove, wystarczy otworzyć górną połowę, umieścić materiały na dołączonej platformie i zamknąć urządzenie.
Komora Glove jest teraz gotowa do użycia. Formowane porty na górze i na dole oraz jeden dołączony korek z zatyczką mogą być używane do przedmuchiwania komory rękawicowej azotem lub innymi gazami w celu stworzenia kontrolowanej atmosfery.
zaciski portów i rękawice nie są dołączone.
Powiązanie
Full view of the Technidome.
Informacje prawne
Secador is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Techni-Dome is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)